Learn More
Chlorure d’antimoine(III), + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
36.60€ - 348.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-91-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.11 |
Numéro MDL | MFCD00011212 |
Clé InChI | FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony |
CID PubChem | 24814 |
ChEBI | CHEBI:74856 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11423944
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11944.22 |
100 g |
36.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433944
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11944.36 |
500 g |
102.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443944
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11944.0E |
2500 g |
348.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols. It is a complexing agent used in the colorimetric Carr-Price test for detecting carotenoids including vitamin A. It is employed as a mordant and a fabric flame retardant. It is used as a catalyst for chlorinationn and polymerization reactions. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine. It is used as an analytical reagent for chloral and aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d’antimoine(III) intervient dans la détection de certains composés, tels que les cholestérols. Il s’agit d’un agent complexant utilisé dans le test colorimétrique Carr-Price pour détecter les caroténoïdes, notamment la vitamine A. Il est utilisé comme mordant et agent ignifuge pour tissus. Il joue un rôle de catalyseur pour les réactions de chloruration et de polymérisation. Il sert à enduire l’acier pour fabriquer du bronze, utilisé comme matière de coupe du sel d’antimoine et comme solution de conservation en médecine. Il est utilisé comme réactif analytique pour le chloral et les molécules aromatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acide chlorhydrique, l’alcool, le benzène, le disulfure de carbone, le dioxane, le chloroforme, l’éther, l’acétone et le tétrachlorure de carbone. Insoluble dans les bases organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité et hygroscopique par nature. Corrosif pour la peau et les métaux. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes. Se décompose dans l’eau.
Identifiants chimiques
10025-91-9 | |
228.11 | |
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K | |
24814 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] |
Cl3Sb | |
MFCD00011212 | |
antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony | |
CHEBI:74856 |
Spécification
223.5°C | |
73.4°C | |
Cl3Sb | |
UN1733 | |
antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony | |
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorostibane | |
24814 | |
228.11 | |
Pungent | |
3.14 |
Antimony (III) chloride | |
10025-91-9 | |
MFCD00011212 | |
14,707 | |
Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] | |
228.11 | |
CHEBI:74856 | |
≥99% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TRICHLORURE D’ANTIMOINE, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 233-047-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CC4900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only