Learn More
Bromure d’antimoine(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
93.50€ - 900.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-61-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 361.472 |
Numéro MDL | MFCD00016317 |
Clé InChI | RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 |
CID PubChem | 24615 |
Nom IUPAC | tribromostibane |
SMILES | Br[Sb](Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043732.06 |
5 g |
93.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043732.14 |
25 g |
319.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043732.22 |
100 g |
900.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Antimony(III) bromide is used in the synthesis of antimony compounds, in semiconductors and chemical analysis. It acts as a fire retardant in polyethylene polymers, as mordant and in dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7789-61-9 | |
361.472 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
24615 | |
Br[Sb](Br)Br |
Br3Sb | |
MFCD00016317 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
tribromostibane |
Spécification
280°C | |
96.6°C | |
7789-61-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016317 | |
14,706 | |
Soluble in alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform,dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid and carbon disulfide. | |
Br[Sb](Br)Br | |
361.472 | |
361.48 | |
Ampoule | |
Air Sensitive |
Antimony (III) bromide | |
Ultra dry | |
Grumeaux | |
Br3Sb | |
UN3260 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
tribromostibane | |
24615 | |
99.999% | |
1.74 | |
4.418 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-179-8
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only