Learn More
Contec™ Lingettes Anticon™ MicroQuilt
Les lingettes Contec™ Anticon™ MicroQuilt associent la propreté et la capacité d’absorption de Quiltec™ à la capacité de filtration des particules en microfibre d’Anticon™ Gold Sorb.
895.00€ - 1385.00€
Spécification
Type de produit | Lingette |
---|---|
Matériau | Microfibre de polyester |
Description | Empilées à plat |
Bords | Scellé |
À utiliser avec (application) | Applications en salle blanche nécessitant une capacité d'absorption élevée et une élimination supérieure des contaminants |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16203972
|
Contec™
|
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | 50 lingettes/Sachets, 20 Sachets/Carton | Non stérile |
1010.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16213972
|
Contec™
|
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | 25 lingettes/Sachets, 40 Sachets/Carton | Stérile |
1385.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16223972
|
Contec™
|
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | 50 lingettes/Sachets, 10 Sachets/Carton | Non stérile |
895.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16233972
|
Contec™
|
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | 25 lingettes/Sachets, 20 Sachets/Carton | Stérile |
1090.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Lingettes laminées à 2 épaisseurs
- Lingette plus résistante et plus absorbante
- Poches matelassées entre les couches de tissu, augmentant la capacité du sorbant
- Libère facilement du liquide sur une surface si nécessaire
- Fil de polyester microfibre unique
- Assure une élimination supérieure des résidus et des particules même lorsqu’elle est sèche
- Capacité d’absorption élevée et taux d’absorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
- Bonne compatibilité avec les solvants
- Parfaites pour une utilisation avec un large éventail de désinfectants et de solutions
- Les bords soudés réduisent la production de particules et de fibres, ce qui réduit les risques de contamination
Spécification
Lingette | |
Empilées à plat | |
Applications en salle blanche nécessitant une capacité d'absorption élevée et une élimination supérieure des contaminants |
Microfibre de polyester | |
Scellé | |
2 plis |