Learn More
Contec™ Lingettes Anticon™ Gold HeavyWeight™
Fabrication 100 % en polyester à filaments continus avec une structure enchevêtrée indémaillable double tricot. Les lingettes Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ possèdent des bords soudés pour limiter la production de particules et de fibres.
Marque: Contec™ 492224-789
573.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bords soudés pour éviter de libérer des particules et des fibres
- Faible taux de particules submicroniques et de fibres
- Capacité d’absorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
- Résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs dans les applications de nettoyage difficiles
- Fabrication 100 % en polyester à filaments continus, spécialement traité pour une absorbance et une propreté supérieures
- Blanchies en salle blanche
- Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques
- Conditionnées en vrac et dans des emballages empilés
- Disponibles avec la technologie P.A.T. (Particle Attraction Technology, technologie permettant de retenir des particules)
Spécification
Cleanroom Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
Non autoclavable | |
Single-use | |
2 Sachets de 75 lingettes, 8 Sachets/Carton | |
Non stérile |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
Pratiques relatives à l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques recommandées par l’IEST | |
23 x 23 cm | |
1-ply |