Learn More
Contec™ Lingettes Anticon™ Gold HeavyWeight™
BIOPHARMA
Fabrication 100 % en polyester à filaments continus avec une structure enchevêtrée indémaillable double tricot. Les lingettes Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ possèdent des bords soudés pour limiter la production de particules et de fibres.
Marque:  Contec™ GDHW0101
508.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16338147
  • 667.00€ / 1200 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La lingette Anticon Gold Heavyweight utilise la technologie textile brevetée pour obtenir des caractéristiques d’absorption supérieures pour les applications critiques. Les bords scellés exclusifs de ces lingettes permettent d’utiliser 100 % de la lingette pour le nettoyage sans s’inquiéter de l’utilisation de surfaces délicates. Les bords scellés réduisent également la production de particules et de fibres. Les niveaux faibles de particules inférieures au micron et de fibres des lingettes Anticon Gold Heavyweight sont parfaits pour une utilisation dans les environnements les plus critiques. Blanchies et conditionnées en salle blanche. Disponibles avec la technologie P.A.T. (Particle Attraction Technology, technologie permettant de retenir des particules)
Caractéristiques et avantages
  • Recommandées pour les environnements ISO de classes 3 à 8
  • Bords soudés pour éviter de libérer des particules et des fibres
  • Capacité d’absorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
  • Résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs dans les applications de nettoyage difficiles
  • Fabrication 100 % en polyester à filaments continus, spécialement traité pour une absorption et une propreté supérieures
Spécification
Spécification
Cleanroom Wipe
23 cm
23 cm
230 x 230 mm
9 in
9 in
Polyester
150/Sachet, 8 Sachets/Carton