Learn More
Buerkle™ Kit anti-statique pour décanter des matières inflammables
Le kit anti-statique Buerkle™ pour décanter des matières inflammables Buerkle garantit une mise à la terre facile et fiable.
Marque: Buerkle™ 5602-1000
62.57 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Si les liquides inflammables sont décantés sans que les machines et les récipients impliqués dans le processus soient correctement mis à la terre, une accumulation électrostatique peut se produire et entraîner un incendie ou une explosion pour de nombreuses substances.
- Le kit antistatique garantit une mise à la terre facile et fiable
- Le kit antistatique se compose de trois câbles en cuivre de connexion à code couleur avec des pinces dans un boîtier en plastique pratique
Spécification
Pompes conductrices | |
Pour une mise à la terre facile et fiable | |
Trois câbles en cuivre avec pince |