Learn More
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody from donkey.
Marque:  Life Science products Cytiva NA9340-1ML
629.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10710965
  • 682.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Host Species: Donkey
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Immunogen: Rabbit IgG
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
IgG F(Ab')2
HRP
Affinity Purified
Secondary
IgG
Monoclonal
Donkey
1 mL
Rabbit
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol