Learn More
anti-alpha1-Antitrypsin, Polyclonal, MP Biomedicals
154.76€
Specifications
Antigène | alpha1-Antitrypsin |
---|---|
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Espèces hôtes | Goat |
Primaire ou secondaire | Primary |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11483716
|
MP Biomedicals
0855111 |
2 mL |
154.76€
2mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
View alternative products
|
Description
Specifications
alpha1-Antitrypsin | |
Unconjugated | |
Primary |
Polyclonal | |
Goat |