Learn More
Ansell Gants à usage intensif en PVC brun série 23-173 Winter Monkey Grip™
Maintiennent les mains au chaud et au sec, tout en les protégeant contre les abrasions Revêtement en vinyle greffé à un matériau non tissé à aiguille.
233.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie II |
Coating Material | PVC |
Couleur | Orange |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12640782
|
Ansell
23173100 |
10 |
233.00€
12 paires |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12650782
|
Ansell
23173110 |
11 |
233.00€
12 paires |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le revêtement en PVC chasse l’eau, l’huile et la graisse et reste flexible à basse température
- L’isolation en mousse maintient les mains au chaud
- Excellente préhension pour plus de sécurité lors de la manipulation d’objets à usage intensif
- Les doigts incurvés, le pouce latéral et la doublure en jersey de coton doux offrent un confort supérieur
- Maintiennent les mains au chaud et au sec et les protègent contre les abrasions
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI 3 (abrasion) ; EN 388, EN 511 et EN 1149.
Spécification
ANSI 3 | |
PVC | |
ANSI A1 | |
Spécifique | |
Stockage à froid, réparation d’équipement, fabrication de métaux et entreposage | |
Coton |
EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie II | |
Orange | |
Entièrement texturés | |
3241B | |
Sécurité | |
23-173 |