Learn More
Ansell Gants enduits en néoprène AlphaTec™ 19-026
Le revêtement en néoprène protège contre un large éventail de produits chimiques
109.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications/Conformité | 21 CFR 177-2600 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III, EN 407:32XX4X, EN 511:121 |
Couleur | Noir |
Latex Free | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11761734
|
Ansell
19026080 |
8 |
109.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771734
|
Ansell
19026100 |
10 |
109.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Idéal pour les applications impliquant le placage, la fabrication de cartes à circuits imprimés, le nettoyage à la vapeur et la manipulation de produits chimiques en vrac.
- Associe la résistance chimique du néoprène à un revêtement thermique souple
- Protège les mains contre tout contact intermittent avec des surfaces chaudes jusqu’à 400°F (204°C)
- Offre une résistance aux coupures légères
- Le revêtement amovible et la boucle de suspension intégrée permettent de stocker et de sécher rapidement les gants
- Finition rugueuse
- Manchette de gants
- Couleur : noir
Ne pas utiliser autour d’une flamme nue ou pour une immersion continue dans des produits chimiques ou liquides chauds.
Compliance
Conforme aux exigences de transformation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600)
Spécification
ANSI 4 | |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III, EN 407:32XX4X, EN 511:121 | |
Oui | |
EN 388:3122B, EN 388:3222 | |
AKLMPT | |
Réparation et entretien du matériel, mélange et chargement des matières premières, transfert des matières solides et des liquides, ouverture et vidange des vannes ou des conduites de pompe et chargement et déchargement de l’équipement de procédé | |
Rugueux | |
Doublés | |
26 po |
21 CFR 177-2600 | |
Noir | |
Néoprène | |
Type A | |
Bactéries, champignons uniquement | |
Manchette | |
Jersey molletonné | |
AlphaTec™ 19-026 | |
66 cm |