Learn More
Ansell Gants en nitrile Solvex™ 37-676 résistant aux produits chimiques
Ne s’affaiblit ni ne gonfle comme le caoutchouc et le néoprène dans de nombreux solvants, caustiques et graisses animales
54.50€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 1149 |
Chlorinated | Oui |
Couleur | Vert |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12660862
|
Ansell
37676070 |
7 |
54.50€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12670862
|
Ansell
37676080 |
8 |
54.50€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12680862
|
Ansell
37676090 |
9 |
54.50€
12 paires |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12640862
|
Ansell
37676100 |
10 |
54.50€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12650862
|
Ansell
37676110 |
11 |
54.50€
12 paires |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ne s’affaiblit ni ne gonfle comme le caoutchouc et le néoprène dans de nombreux solvants, caustiques et graisses animales
Protégez-vous contre les abrasions, les coupures, les accrocs et les perforations. Idéal pour le traitement de la viande, le dégraissage des pièces, les opérations d’usinage, l’essuyage des pièces et des machines, ainsi que la manipulation des flexibles, courroies et chaînes en acier.
- Les gants en nitrile ne contiennent pas d’allergènes protéiques et ne favorisent pas la dermatite de contact
- Motif en losange en relief pour une meilleure adhérence sur un matériau humide ou glissant
- Des doigts bien ajustés, une paume profilée et une manchette fuselée créent un ajustement confortable et ergonomique
- La doublure effet velours garde les mains fraîches et sèches
- Longueur : 13 po (33 cm)
- Épaisseur : 15 mil
Compliance
Les matériaux des composants sont conformes aux réglementations de la FDA pour le contact alimentaire.
Spécification
ANSI 5 | |
EN 1149 | |
Vert | |
Nitrile | |
0,38 mm | |
Non | |
JKLOPT | |
Transport de produits chimiques et installations chimiques, traitement chimique, raffinage de pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, exposition aux produits chimiques, solvants, liquides dangereux, ciments de PVC ou à de l’eau stagnante, travaux de maintenance et d’entretien | |
Losange inversé | |
Doublés | |
13 po |
FDA 21 CFR 177.2600 | |
Oui | |
Oui | |
15 mil | |
EN 388:4101X, EN 388:4101 | |
Type A | |
Bactéries, champignons uniquement | |
Manchette | |
Floc de coton | |
AlphaTec™ Solvex™ 37-676 | |
33 cm |