Learn More
Ansell Gants en nitrile AlphaTec™ 39-124
Procurent une protection mécanique et chimique en usage intensif pour une grande variété d’environnements de travail. Les gants à usage intensif en nitrile Sol-Knit™ offrent de meilleures performances mécaniques et une meilleure protection chimique.
121.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN ISO 374 |
Chlorinated | Non |
Couleur | Vert |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12680882
|
Ansell
39124070 |
7 |
121.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12690882
|
Ansell
39124080 |
8 |
121.00€
12 paires |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12610882
|
Ansell
39124100 |
10 |
121.00€
12 paires |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants de protection aux liquides et chimiques
- Gants industriels
- Le gant robuste offre un confort d’utilisation optimal grâce à sa forme naturelle qui le rend bien adapté à une utilisation avec des tâches durables
- La dextérité supérieure et les niveaux élevés d’adhérence sur surfaces mouillées et sèches contribuent à la sécurité de l’utilisateur et finalement à la productivité globale
- Gant robuste avec protection chimique
Applications :
- Ajustements de composants de pièces de panneaux
- Application de finition à des matériaux, produits
- Assemblage et démontage d’équipements
- Réparation et maintenance d’équipements
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Changement d’huile, de fluides ou de filtre
- Support et maintenance de lignes de production
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 374, EN 388, EN 407; FDA 510(k).
Spécification
ANSI 4 | |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN ISO 374 | |
Vert | |
Oui | |
EN 388:4111B, EN 388:4111 | |
JKT | |
Manchette | |
Maille Interlock / coton | |
AlphaTech™ 39-124 | |
35 cm |
FDA 21 CFR 177.2600 | |
Non | |
ANSI A1 | |
Nitrile | |
Non | |
Bactéries, champignons uniquement | |
Rugueux | |
Doublés | |
14 po |