Learn More
Ansell Gants résistants ultralégers de niveau A2 résistants aux coupures HyFlex™ avec technologie Dyneema Diamond™
Pour les applications mécaniques ultraprécises dans de nombreux secteurs où des performances moyennes en termes de résistance aux coupures sont nécessaires
184.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 2 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Zone enduite | Uncoated |
Structure | Maille |
Coating Material | Uncoated |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15496160
|
Ansell
256366 |
6 |
184.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15416170
|
Ansell
256367 |
7 |
184.00€
12 paires |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15426170
|
Ansell
256368 |
8 |
184.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15436170
|
Ansell
11318090 |
9 |
184.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15466170
|
Ansell
11318100 |
10 |
184.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15476170
|
Ansell
11318110 |
11 |
184.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conception ultralégère avec performances de résistance aux coupures moyennes
- La doublure fine non revêtue (conception en maille de calibre 18 avec technologie Dyneema Diamond™) maintient la température de la main à un niveau confortable
- Ajustement serré sur la main grâce au renfort en spandex au niveau des articulations et de la paume
- Fibres de carbone sans silicone
- Confort rappelant celui des mains nues
- Disponibles en plusieurs tailles allant de 6 à 11
Spécification
ANSI 2 | |
Uncoated | |
Uncoated | |
ANSI A2 | |
Oui | |
Gants résistants aux coupures | |
Automobile, machines et matériel, produits chimiques | |
Gray | |
Technologie Dyneema™ Diamond | |
11-318 6 115062 | |
HyFlex™ 11-318 | |
8,3 po |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Maille | |
Gris | |
Specific | |
HPPE | |
EN 388:XX4XB, EN 388:X34X | |
Unisex | |
Maille | |
Lined | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 0 | |
18 | |
21,2 cm |