Learn More
Ansell Gants légers de protection contre les coupures de calibre 13 HyFlex™ 11-724, technologie INTERCEPT™
Les gants légers offrent souplesse et ajustement avec une protection optimale contre les coupures. Le revêtement enduit au niveau de la paume de la main offre une meilleure prise en main dans les environnements faiblement huileux pour une manipulation sécurisée et une durée de vie prolongée.
132.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Gris, Blanc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16079641
![]() |
Ansell
11724070 |
7 |
132.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16089641
![]() |
Ansell
11724080 |
8 |
132.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16099641
![]() |
Ansell
11724090 |
9 |
132.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16009651
![]() |
Ansell
11724100 |
10 |
132.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16019651
![]() |
Ansell
11724110 |
11 |
132.00€
12 paires |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Gants légers faciles à porter pendant de longues heures de travail
- Doublure en Lycra™ optimisé pour un effet refroidissant sur la peau
- Le revêtement en polyuréthane (PU) sans silicone au niveau de la paume de la main offre une meilleure préhension dans les environnements faiblement huileux pour une manipulation en toute sécurité
- Le revêtement gris permet de masquer les saletés dans les environnements poussiéreux
- Niveau 3 de protection contre les coupures EN (ANSI de niveau 2)
- Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN (ANSI de niveau 6)
- Disponibles en tailles 6 à 11
Spécification
ANSI 6 | |
Maille | |
Gris, Blanc | |
Specific | |
HPPE, Spandex, Polyethylene | |
EN 388:4342B, EN 388:4342 | |
Unisex | |
Rough | |
Lined | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
Wing | |
20,8 cm |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Polyuréthane | |
ANSI A2 | |
Yes | |
Gants résistants aux coupures | |
Assemblage de pièces et composants métalliques, presses métalliques légères, entretien, injection et moulage en plastique, assemblages primaires | |
Maille | |
HPPE, Spandex | |
Case | |
HyFlex™ 11-724 | |
8,4 po |