Learn More
Ansell Gants à paume trempée et à résistance moyenne de calibre 10 HyFlex™, avec technologie INTERCEPT™
Offre une meilleure flexibilité et un ajustement parfait grâce à une protection optimale contre les coupures
175.00€ - 203.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | PUR |
Couleur | Blanc, Noir |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15569891
|
Ansell
11735060 |
6 |
203.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15579891
|
Ansell
11735070 |
7 |
203.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15589891
|
Ansell
11735080 |
8 |
175.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15599891
|
Ansell
11735090 |
9 |
203.00€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15549891
|
Ansell
11735100 |
10 |
203.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15559891
|
Ansell
11735110 |
11 |
203.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants légers, faciles à porter pendant de longues heures de travail
- La doublure contient du Lycra™ optimisé, pour un effet rafraîchissant sur la peau
- Le revêtement de la paume en polyuréthane (PU) sans silicone offre une meilleure préhension dans les environnements légèrement huileux, pour une manipulation sûre
- Le revêtement gris cache la saleté dans les environnements exposés à celles-ci
- Protection EN contre les coupures de niveau 5 (protection ANSI de niveau 4)
- Protection EN contre l’abrasion de niveau 4 (protection ANSI de niveau 6)
- Disponibles en plusieurs tailles, de 6 à 11
Spécification
ANSI 6 | |
Maille | |
Blanc, Noir | |
Gants résistants aux coupures | |
Assemblage de petites pièces et composants, découpe de petites pièces sèches ou légèrement huilées et entretien, entretien général, fabrication de métaux | |
Fibre de verre, HPPE, nylon, Spandex | |
8,8 po |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
PUR | |
ANSI A4 | |
EN 388:4X43C, EN 388:4543 | |
Maille | |
HyFlex™ 11-735 | |
22,4 cm |