Learn More
Ansell Gants à revêtement en mousse de nitrile HyFlex™ 11-800
Le revêtement en mousse de nitrile est hautement durable, résistant aux accrocs et à l’abrasion. En canalisant l’huile loin de la surface du gant, le revêtement en mousse assure une excellente préhension.
68.95€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Zone enduite | Paume, doigts |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Gris, Blanc |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12610762
|
Ansell
11800060 |
6 |
68.95€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796394
|
Ansell
11800070 |
7 |
68.95€
12 paires |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736414
|
Ansell
11800090 |
9 |
68.95€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716723
|
Ansell
11800100 |
10 |
68.95€
12 paires |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12600762
|
Ansell
11800110 |
11 |
68.95€
12 paires |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La doublure en nylon tricoté améliore le confort
- Le gant HyFlex ultra-léger offre un haut degré de dextérité
- Idéal pour les travaux et l’assemblage général de petites pièces huileuses
- Réduisez la fatigue des mains tout en augmentant la productivité
- Disponible avec une conception de point variable tricotée ; offre un confort exceptionnel
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI3 (niveau d’abrasion) ; EN 388-1149.
Spécification
ANSI 3 | |
Mousse de nitrile | |
ANSI A1 | |
Spécifique | |
Nylon | |
Réparations automobiles, équipements lourds, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques légers | |
Sachet en PE |
Paume, doigts | |
Gris, Blanc | |
Non texturés | |
Oui | |
Gants sans coutures | |
Maille | |
11-800 |