Learn More
Techne™ Insert pour blocs chauffants en aluminium Dri-Block™
Les blocs chauffants en aluminium de précision offrent une excellente précision de la température
185.92€
Spécification
Matériau | Aluminium anodisé |
---|---|
Type | Insert Dri-Block™ |
Comprend | Avec orifice pour thermomètre |
Code produit | Marque | Dimension du tube | No. of Places | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimension du tube | No. of Places | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11553809
|
Techne™
36620-57 |
Dia. 19 mm | 8 | N/A | |||||
Description
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Aluminium anodisé | |
Insert Dri-Block™ | |
Avec orifice pour thermomètre |