Learn More
DWK Life Sciences Pince en aluminium anodisé Kimble™ Ultra-Ware™
Pince en aluminium anodisé Kimble™ Ultra-Ware™ - Elle peut être utilisée avec l’ensemble de microfiltration Kimble™ Ultra-Ware™.
Marque: DWK Life Sciences 953703-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type de produit : Pince
- Matériau : Aluminium anodisé
- Taille : 25 mm
- À utiliser avec : Ensemble de microfiltration Kimble™ Ultra-Ware™
Spécification
Non autoclavable | |
Ensemble de microfiltration Kimble Ultra-Ware | |
Non stérile | |
25 mm |
Non | |
Aluminium anodisé | |
Pince |