Learn More
Fisherbrand™ Blocs d’aluminium anodisé
Click to view available options
Description:
Avec 96 puits
Peut contenir 12 tubes de 15 ml
Peut contenir 12 tubes de 16 ml
Peut contenir 20 tubes de 10 ml
Peut contenir 20 tubes de 12 ml
Peut contenir 20 tubes de 13 ml
Peut contenir 24 tubes de 0,5 ml
Peut contenir 24 tubes de 1,5 ml
Peut contenir 24 tubes de 2,0 ml
Peut contenir 35 tubes de 6 mm
Peut contenir 48 tubes de 0,2 ml
Peut contenir 5 tubes de 50 ml
Peut contenir 6 tubes de 20 ml
Peut contenir 6 tubes de 25 ml
Sans trou
Description
- Excellent transfert de chaleur
- Anodisés pour résister aux chocs thermiques
- Pour le maintien des tubes à essai dans les dispositifs de chauffage numériques
- Possibilité de s’adapter à différents nombres et tailles de tubes
Spécification
Spécification
Description | Avec 96 puits |
À utiliser avec (équipement) | Pour tubes à essai |
Matériau | Aluminium anodisé |
Type | Bloc |
Poids (métrique) | 1 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Blocs d’aluminium anodisé >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu