Learn More
Fisherbrand™ Blocs d’aluminium anodisé Code produit.: 11401987
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Blocs d’aluminium anodisé
Code produit. 11401987
Peut contenir 20 tubes de 10 ml
Click to view available options
Description:
Avec 96 puits
Peut contenir 12 tubes de 15 ml
Peut contenir 12 tubes de 16 ml
Peut contenir 20 tubes de 10 ml
Peut contenir 20 tubes de 12 ml
Peut contenir 20 tubes de 13 ml
Peut contenir 24 tubes de 0,5 ml
Peut contenir 24 tubes de 1,5 ml
Peut contenir 24 tubes de 2,0 ml
Peut contenir 35 tubes de 6 mm
Peut contenir 48 tubes de 0,2 ml
Peut contenir 5 tubes de 50 ml
Peut contenir 6 tubes de 20 ml
Peut contenir 6 tubes de 25 ml
Sans trou
Code produit. 11401987
Marque: Fisherbrand™ D1110
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour une grande variété d’applications en biologie moléculaire, histologie, applications cliniques, environnementales et industrielles. Les blocs en aluminium anodisé Fisherbrand™ s’utilisent avec les bains à sec numériques Fisherbrand.
  • Excellent transfert de chaleur
  • Anodisés pour résister aux chocs thermiques
  • Peuvent accueillir un nombre varié de tubes à essai de diverses tailles
Spécification
Description Peut contenir 20 tubes de 10 ml
À utiliser avec (équipement) Pour tubes à essai
Matériau Aluminium anodisé
Type Bloc
Poids (métrique) 1 kg
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Blocs d’aluminium anodisé >