Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Anne
Chaussures de sécurité pour femmes très confortables et sculptées. La technologie SmartTecAir™ permet d’éliminer instantanément l’humidité et la transpiration.
Marca: Emma Safety Footwear MM92251638
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Torsion facile GripForce™
- Construction en microfibre
- ESD : Décharges électrostatiques
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Especificaciones
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
38 |
Lacets | |
Anne | |
Microfibre | |
Acier |