Learn More
Anisole, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
24.50€ - 129.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-66-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Clé InChI | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene |
CID PubChem | 7519 |
ChEBI | CHEBI:16579 |
Nom IUPAC | anisole |
SMILES | COC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10265720
|
Thermo Scientific Acros
153920050 |
5 mL | Flacon en verre |
24.50€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10458500
|
Thermo Scientific Acros
153922500 |
250 ml | Flacon en verre |
28.90€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10347710
|
Thermo Scientific Acros
153920010 |
1 L | Flacon en verre |
65.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984711
|
Thermo Scientific Acros
153920025 |
2.5 L | Flacon en verre |
129.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-66-3 | |
108.14 | |
methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene | |
CHEBI:16579 | |
COC1=CC=CC=C1 |
C7H8O | |
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N | |
7519 | |
anisole |
Spécification
Anisole | |
-37.0°C | |
0.9900g/mL | |
43°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5OCH3 | |
06,138 | |
15,662 | |
methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene | |
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N | |
anisole | |
7519 | |
108.14 | |
Pures |
100-66-3 | |
Incolore | |
154.0°C | |
Authentique | |
C7H8O | |
1.5160 to 1.5190 | |
01,41 | |
0.99 | |
Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone | |
COC1=CC=CC=C1 | |
108.14 | |
CHEBI:16579 | |
99% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau [ou se doucher].
Stocker dans un endroit bien ventilé
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-876-1
RUO – Research Use Only