Learn More
Laboratoires Anios™ Désinfectant de surface de pulvérisation rapide Aniospray
Le désinfectant de surface pour pulvérisation rapide Aniospray Laboratoires Anios™ est un spray à large spectre antimicrobien à base d’éthanol pour une désinfection rapide des surfaces et des équipements non immersibles et non invasifs.
313.00€ - 316.82€
Spécification
Type de produit | Désinfectant rapide |
---|---|
Certifications/Conformité | Bactéries EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB selon EN 13697. Mycobactérie : EN 14348, EN 14563. Levures / moisissures : EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562 : Trichophyton mentagrophytes. Virus : Adénovirus, VIH-1, PRV (substitut du VHB), BVDV (substitut du VHC), virus de la vaccine, virus de l’herpès, coronavirus, rotavirus, virus de la grippe A (H1N1), calicivirus félin, norovirus (MNV) selon EN 14476 |
Composition | Solution hydroalcoolique (55 % d’éthanol), propionate d’ammonium quaternaire, parfum. |
À utiliser avec (application) | Désinfection rapide des dispositifs médicaux non submersibles résistants à l’alcool. |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15451884
|
Laboratoires Anios™
2084073 |
1 l | 12/Carton |
313.00€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15461884
|
Laboratoires Anios™
2084034 |
5 l | 4/Carton |
316.82€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- À base d’éthanol
- Large spectre d’activité
- Ne laisse aucune trace lors du séchage
- Parfum agréable
- Sans aldéhyde, sans coloration
- Désinfection rapide des surfaces et dispositifs médicaux non immergés préalablement nettoyés et non immergés résistants à l’alcool (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de sucre dans le sang, etc.)
- Actif contre les bactéries, les mycobactéries, les levures, les moisissures, les virus
Spécification
Désinfectant rapide | |
Bactéries EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB selon EN 13697. Mycobactérie : EN 14348, EN 14563. Levures / moisissures : EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562 : Trichophyton mentagrophytes. Virus : Adénovirus, VIH-1, PRV (substitut du VHB), BVDV (substitut du VHC), virus de la vaccine, virus de l’herpès, coronavirus, rotavirus, virus de la grippe A (H1N1), calicivirus félin, norovirus (MNV) selon EN 14476 | |
Solution hydroalcoolique (55 % d’éthanol), propionate d’ammonium quaternaire, parfum. | |
Désinfection rapide des dispositifs médicaux non submersibles résistants à l’alcool. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ANIOSPRAY QUICK
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE