Learn More
Masterflex™ Raccord Luer sans produits d’origine animale, raccord Luer femelle sans composés d’origine animale vers raccord cannelé en L de 1/8 po
Fabriqués en PP naturel sans produits d’origine animale, ces raccords Luer répondent aux spécifications de la classe VI. Les raccords Luer sans produits d’origine animale Cole-Parmer™ offrent une résistance chimique supérieure et sont adaptés à la stérilisation à l’OEt ou à la stérilisation par irradiation aux rayons gamma.
Marque: Masterflex™ 30800-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord Luer femelle ADCF à adaptateur cannelé L de 1/8 po
- Non recommandés pour l’autoclavage
- Vendus par boîtes de 25.
Spécification
Classe VI | |
1/8 in | |
Transparents |
PP | |
25/boîte |