Learn More
Aniline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Aniline is used as a solvent. It has been used as an antiknock compound for gasolines. It has a major application in the preparation of polyurethane which is used in making plastic, building thermal foam insulations and in refrigerators. It is widely used in the preparation of methylene dianiline and related compounds by reacting with formaldehyde. It combines with nitric acid and is utilized as rocket fuel for small missiles and jet assisted take-off. It acts as an additive to rubber and its derivatives such as phenylenediamines and diphenylamine are used as antioxidants. It finds application in dyes and pigments in agricultural and polymer industries. It is employed at a smaller scale in the production of the intrinsically conducting polymer polyaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’aniline est utilisée comme solvant. Elle a été utilisée comme agent anti-détonnant dans les carburants. Sa principale application réside dans la préparation du polyuréthane utilisé dans la fabrication des matières plastiques, d’isolants thermiques en mousse destinés au secteur du bâtiment et dans les réfrigérateurs. Elle est largement utilisée dans la préparation de la dianiline de méthylène et de composés apparentés par réaction avec le formaldéhyde. Associée à l’acide nitrique, elle est utilisée comme carburant de fusée pour les petits missiles et le décollage assisté. Elle a un rôle d’accélérateur de vulcanisation et ses dérivés tels que les phénylènediamines et la diphénylamine sont utilisés comme antioxydants. Elle trouve une application dans les colorants et les pigments, dans l’industrie agricole et l’industrie des polymères. À petite échelle, elle est utilisée dans la production de la polyaniline, un polymère conducteur intrinsèque.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, le fer et les sels de fer.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aniline |
Point de fusion | -6°C |
Densité | 1.021 |
Point d’ébullition | 183°C to 184°C |
Point d’éclair | 70°C (158°F) |
Indice de réfraction | 1.586 |
Quantité | 1000 g |
Numéro UN | UN1547 |
Beilstein | 605631 |
Merck Index | 14,659 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Aniline
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Aniline