Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angulaire
Swing-out Rotor with Carriers is suitable for performing rate-zonal and isopycnic centrifugations
Marque: Hettich Lab Technology™ 1617
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec portoirs
- Utilisation pratique et simple
- Conçu pour résister à une utilisation répétée à long terme
Spécification
Rotor swing-out | |
3 857 x g | |
138 mm | |
Centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320/320 R. | |
Supports |
8 x 50 mL | |
5 000 tr/min | |
115 mm | |
45° | |
8 |