Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angulaire
Swing-out Rotor with Carriers is suitable for performing rate-zonal and isopycnic centrifugations
Marque: Hettich Lab Technology™ 1025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec portoirs
- Utilisation pratique et simple
- Conçu pour résister à une utilisation répétée à long terme
Spécification
Rotor swing-out | |
1 077 x g | |
Rotors de centrifugeuse C1011 | |
Portoirs |
4 x 15 mL | |
3 000 tr/min | |
50° | |
4 |