Learn More
Hettich™ Rotor angulaire pour la centrifugeuse ROTANTA 460, 6 emplacements
La technologie de laboratoire avancée contribue de façon significative à la réduction des temps de traitement. Les rotors libres sont parfaits pour le traitement des échantillons en chimie clinique
Marque: Hettich™ 5615
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rotor angulaire, 6 emplacements
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses ROTANA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF
- Les centrifugeuses ROTANTA sont idéales pour les cliniques et les laboratoires, ainsi que pour les départements de R&D en sciences de la vie
- Pour le traitement des échantillons en chimie clinique, une large sélection d’adaptateurs est disponible pour accueillir les types de tubes les plus variés
Spécification
Rotor angulaire | |
18 038 x g | |
120 mm | |
Centrifugeuses ROTANTA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF | |
6 |
6 x 50 mL | |
11 500 tr/min | |
29 mm | |
45° | |
Oui |