Learn More
Abeba™ Chaussures Anatom 32130
Doublure spéciale composée d’ions d’argent permettant de réguler la transpiration.Embout en acier.
Marque: Abeba™ 32130/51
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied réglable, avec bande élastique
- attache velcro
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
32130 |
Blanc | |
51 | |
PUR | |
Acier |