Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à vortex multitube analogique
Mélange jusqu’à 50 échantillons à la fois
2960.00€
Spécification
Orbite | 3,6 mm |
---|---|
Vitesse de rotation | 1 200 à 2500 tr/min |
Type de produit | Agitateur vortex multitubes |
Hauteur (impériale) | 16 in |
Hauteur (métrique) | 40,6 cm |
Product Code | Brand | Tension | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tension | Price | Quantity & Availability | |||||
15549004
|
Fisherbrand™
80862898 |
230 V |
2960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Mélangez jusqu’à 50 échantillons à la fois.
L’action de vortex est créée en maintenant le plateau supérieur du récipient solidement en place pendant que le plateau inférieur se déplace librement selon une course excentrique définie de 3,6 mm.
- Le puissant moteur permanent à usage continu fournit un mélange silencieux et sans vibrations
- La plaque supérieure s’ajuste le long de deux montants en acier inoxydable ; amovible pour faciliter l’accès aux échantillons
- Base robuste en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Les pieds à ventouse amortissent le mouvement et empêchent le glissement
- Orbite : 3,6mm
- Plage de vitesses : 1200-2400 tr/min
- Minuteur automatique (0 à 60 s pour des procédures de répétition simples)
- Garantie de 5 ans
Specifications
3,6 mm | |
Agitateur vortex multitubes | |
40,6 cm | |
24,1 cm | |
38,1 cm | |
19 kg | |
50 |
1 200 à 2500 tr/min | |
16 in | |
9,5 in | |
15 in | |
42 lb | |
Racks en mousse à 50 places, un ensemble de patins de plateau, cordon à trois fils amovible 92 po et fiche |