Learn More
Ohaus™ Mélangeur à vortex analogique pour microplaques VXMPAL
Le mélangeur à vortex analogique pour microplaques OHAUS™ VXMPAL est robuste pour fournir une action vortex stable et fiable.
Marque:  Ohaus™ 30392155
Code produit. 15742239
  • 615.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le mélangeur analogique à vortex pour microplaques OHAUS est un mélangeur analogique à vitesse variable conçu pour un fonctionnement continu
  • Conçu pour l’agitation de microplaques ou de tubes
  • La vitesse élevée et la petite course d’agitation sont optimales pour mélanger efficacement les microplaques
  • Choisissez entre deux modes de fonctionnement : Mode 'tactile' qui active le mélange lorsque la tête d’agitation est enfoncée, ou mode 'marche' lors de l’utilisation de l’un des accessoires de microplaque pour un fonctionnement continu
  • Support de microplaques double en option disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3,5 mm
230 V, 50/60 Hz, 0,13 A
Microplaques
Prise EU
4,50 po
10,50 po
5,40 po
Mélangeur vortex, microplaque, VXMPAL, UE
2
Mode marche : 300 à 2 500 tr/min, Mode tactile : 300 à 3500 tr/min
0,13 A
Agitateur vortex pour microplaques
26,70 x 13,70 cm
11,4 cm
26,70 cm
13,70 cm
VXMPAL