Learn More
Agilent BioTek Cassette AMX
Deux cassettes sont nécessaires pour une utilisation avec le module AMX (PN 1260041). L’utilisateur installe les cassettes à l’aide des collecteurs AMX (fournis avec le module AMX). Pour une utilisation avec MFXP2R, commander deux cassettes (ne nécessite pas PN 1260041).
Marque: Agilent BioTek 1260035
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vitesses de distribution :
- 96 puits, cassette 5 μl, 10 μl/puits : 3 secondes
- 96 puits, cassette 5 μl, 20 μl/puits : 3,5 secondes
- 384 puits, cassette 5 μl, 5 μl/puits : 6,5 secondes
- 384 puits, cassette 10 μl, 10 μl/puits : 8 secondes
- 384 puits, cassette 1 μl, 1 μl/puits : 6 secondes
- 1536 puits, cassette 1 μl, 1 μl/puits : 21 secondes
Spécification
< 5%, < 5 % de CV | |
Culture cellulaire 2 D et 3 D, dosages de normalisation de concentration, ELISA, dosages avec microbilles et plus encore | |
Deux collecteurs autoclavables à 8 canaux, conception tube dans tube |
Autoclavable | |
MFPX 2 | |
50/60 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agilent BioTek Cassette AMX > port de cuve uniquement
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu