Learn More
Contec™ Amplitude™ Standard Weight Heatseal Knit Wipes
Clean surfaces effectively without scratching. Contec™ Amplitude™ Standard Weight Heatseal Knit Wipes are made with fabric knitted from filament polyester for a soft, textured surface.
443.22€
Spécification
Type de produit | Heatseal Wipe |
---|---|
Dimensions (L x l) | 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17983752
|
Contec™
AMVS0001 |
150 Wipes/Bag, 8 Bags/Cs. |
443.22€
1200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Soft, textured wipe surface for effective cleaning without scratching
- Laser cut, which seals the fibers at edges
- Made with fabric knitted from filament polyester
- Packaged in an ISO Class 4 cleanroom to further reduce contamination
Spécification
Heatseal Wipe | |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |