Learn More
Contec™ Lingettes pour balai-serpillère Amplitude™ Sigma™
Lingettes pour balai-serpillère utilisées pour la désinfection et le piégeage des microorganismes, leur permettant d’être éliminés de l’environnement lors du changement du compartiment à lingette
Brand: Contec™ NWCP0100
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Fait partie du système de lingettes pour balai-serpillère VertiKlean™ MAX™
- Pour un nettoyage rapide et facile des sols, des murs et d’autres surfaces planes dans des environnements contrôlés
- Peut être utilisée pour appliquer des solutions désinfectantes aux surfaces
- Élimine facilement les contaminants de l’environnement
- Les compartiments à lingettes pré-saturées éliminent le besoin d’un seau et d’une essoreuse
Specifications
Mop non tissé en cellulose/polyester | |
30,5 cm | |
40,6 cm | |
Non stérile |
12 in | |
16 in | |
50/Paquet, 20 Paquets/Carton |