Learn More
Contec™ Lingettes pour optique Amplitude™
Lingettes pour optique en cellulose 100 % non tissée avec fibres longues, texture de surface non abrasive, faibles niveaux de substances extractibles et génération modérée de particules, qualité absorbante et optique, conçues pour la doublure et le nettoyage délicats des surfaces et des plateaux
Marque: Contec™ C6-99
511.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Recommandées pour les environnements ISO de classes 6 à 8
- Les fibres longues créent une lingette absorbante non abrasive
- Lingette non tissée avec de faibles niveaux de substances extractibles
- Génération modérée de particules uniquement
- Idéale pour une utilisation dans des environnements contrôlés
- Spécialement conçue pour le nettoyage délicat des produits optiques et des composants électroniques microminiatures
Spécification
Lingette | |
23 cm | |
23 cm | |
Outils de traitement et autres équipements |
9 in | |
9 in | |
Cellulose | |
Non stérile |