Learn More
Contec™ Lingettes en polyester hydroentangled Amplitude™ Lambda™
Une capacité d’adsorption exceptionnelle dans une lingette tout usage. Les lingettes en polyester hydroentangled Contec™ Amplitude™ Lambda™ sont fabriquées à partir d’un tissu non tissé, et sont solides et durables, même mouillées.
Marque: Contec™
310.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tissu hydroentangled robuste et durable
- Faibles niveaux de particules et de résidus
- Extrêmement absorbantes
- Nettoyage polyvalent dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, des semi-conducteurs, de l’électronique, des dispositifs médicaux et des cartes de circuits imprimés
Spécification
Lingette | |
30 cm | |
30 cm | |
Intrinsèque : 4,36ml/g Extrinsèque : 295ml/m² ; |
|
30 x 30 cm (12 x 12 in) |
12 in | |
12 in | |
Polyester Cellulose | |
Hydro-enchevêtré | |
Non stérile |