Learn More
Contec™ Lingettes pour salles blanches Amplitude™ EcoCloth™
Taux d’absorption et performances économiques supérieurs grâce à la légèreté de leur structure.Les lingettes pour salles blanches Contec™ Amplitude™ ;EcoCloth™ ;sont plus absorbantes que les lingettes en cellulose/polyester de poids standard comparables.Elles sont idéales pour essuyer des produits avant de les introduire en salle blanche.
Marque: Contec™ AMEC0003
243.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faites à base de tissu non tissé, hydroenchevêtré en polyester/cellulose robuste et durable
- Lingettes économes et légères, idéales pour essuyer et absorber les déversements dans les salles blanches ; toutes aussi excellentes lors d’étapes de nettoyage moins critiques
- Capacité d’absorption exceptionnelle étant donné leur rapport poids/capacité
- Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
- Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
- Recommandé dans les environnements de type salle blanche, de classe ISO 6 et supérieure
- Activités de nettoyage générales dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux et d’autres industries similaires
- Conçues pour être utilisées lors d’applications non abrasives
Informations sur la commande
Poids de base :54,2 g/m2
Spécification
Lingettes pour salle blanche Amplitude™ EcoCloth | |
23 cm | |
23 cm | |
Intrinsèque : 6,4ml/g ; Extrinsèque : 356ml/m² ; | |
Classe ISO 6 | |
Salle blanche |
9 in | |
9 in | |
Polyester Cellulose | |
57 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |