Learn More
Sel de sodium ampicilline, ultra-pur, Thermo Scientific™
38.41€ - 177.22€
Identifiants chimiques
CAS | 69-52-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H21N3NaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 374.411 |
Numéro MDL | MFCD00064313 |
Clé InChI | BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N |
Synonyme | ampicillin sodium |
CID PubChem | 131673879 |
Nom IUPAC | (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-acide carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium |
SMILES | [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15845088
|
Thermo Scientific
J11259.06 |
5 g | Flacon en plastique | ||||||
15855088
|
Thermo Scientific
J11259.14 |
25 g | Flacon en plastique | ||||||
15865088
|
Thermo Scientific
J11259.22 |
100 g | Flacon en plastique | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
69-52-3 | |
374.411 | |
BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N | |
131673879 | |
[HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na] |
C16H21N3NaO4S | |
MFCD00064313 | |
ampicillin sodium | |
(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-acide carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium |
Spécification
Ampicillin Sodium Salt | |
69-52-3 | |
C16H21N3NaO4S | |
4119211 | |
BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N | |
(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-acide carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium | |
131673879 | |
Ultrapure |
215°C | |
Poudre | |
MFCD00064313 | |
ampicillin sodium | |
[HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na] | |
374.411 | |
371.39 |
Sécurité et traitement
P260-P271-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P340-P314-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 200-708-1
missing translation for 'rtecsNumber' : XH8400000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold