Learn More
Amphotéricine B (solution jaune / 250 μg/ml), Fisher BioReagents
56.00€ - 73.20€
Identifiants chimiques
CAS | 1397-89-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C47H73NO17 |
Poids moléculaire (g/mol) | 924.09 |
Numéro MDL | MFCD00877763 |
Clé InChI | APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N |
CID PubChem | 134129663 |
Nom IUPAC | (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-triméthyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaène-38-car |
SMILES | C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10346503
|
Fisher BioReagents
BP2645-20 |
20 mL | Flacon poly |
56.00€
20mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10746254
|
Fisher BioReagents
BP2645-50 |
50 mL | Flacon poly |
73.20€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’amphotéricine B est efficace contre les levures et les champignons. Une solution antibiotique utilisée en biologie cellulaire.Identifiants chimiques
1397-89-3 | |
924.09 | |
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N | |
(1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-triméthyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaène-38-car |
C47H73NO17 | |
MFCD00877763 | |
134129663 | |
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O |
Spécification
Amphotericin B | |
250μg/mL | |
1397-89-3 | |
MFCD00877763 | |
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N | |
(1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-triméthyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaène-38-car | |
134129663 | |
Filter Sterilized | |
100°C |
Amphotericin B | |
Liquide | |
C47H73NO17 | |
15, 582 | |
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O | |
924.09 | |
924.1 | |
Jaune |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : -20°C