Learn More
AmpD, solution tampon 0,2 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
53.47€ - 71.25€
Spécification
CAS | 115-69-5 |
---|---|
Couleur | Incolore |
Concentration | Solution de tampon 0,2M |
pH | 9.5 |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15473599
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60916.AE |
100 mL |
53.47€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15483599
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60916.AK |
250 mL |
71.25€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
115-69-5 | |
Solution de tampon 0,2M | |
Liquide | |
105.137 |
Incolore | |
9.5 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : 2° à 8°C