Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate d’amodiaquine dihydraté
37.19€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6398-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | 2HCl·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 464.81 |
Clé InChI | YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1 |
CID PubChem | 64646 |
ChEBI | CHEBI:50652 |
Nom IUPAC | 4-[(-Chloroquinoline--yl)amino]--(diéthylaminométhyl)phénol7-chloroquinoline-4-yl)amino]-2-(diéthylaminométhyl)phénol ; dihydraté ; dichlorhydrate |
SMILES | CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15314998
|
Thermo Scientific Chemicals
455200050 |
5 g |
37.19€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15324998
|
Thermo Scientific Chemicals
455200250 |
25 g |
145.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6398-98-7 | |
464.81 | |
amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1 | |
CHEBI:50652 | |
CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl |
2HCl·2H2O | |
YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N | |
64646 | |
4-[(-Chloroquinoline--yl)amino]--(diéthylaminométhyl)phénol7-chloroquinoline-4-yl)amino]-2-(diéthylaminométhyl)phénol ; dihydraté ; dichlorhydrate |
Spécification
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate | |
166.0°C to 172.0°C | |
Authentique | |
amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1 | |
CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl | |
464.81 | |
CHEBI:50652 | |
≥97.5% (HPLC) |
6398-98-7 | |
478.0°C | |
2HCl·2H2O | |
YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N | |
4-[(-Chloroquinoline--yl)amino]--(diéthylaminométhyl)phénol7-chloroquinoline-4-yl)amino]-2-(diéthylaminométhyl)phénol ; dihydraté ; dichlorhydrate | |
64646 | |
464.81 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Amodiaquine dihydrochloride dihydrate