Learn More
Tétrathiotungstate d’ammonium, morceaux/poudre jaunes, Thermo Scientific Chemicals
84.82€ - 338.69€
Identifiants chimiques
CAS | 13862-78-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H8N2S4W-2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 348.158 |
Numéro MDL | MFCD00061410 |
Clé InChI | CCFCMIWYHMKPAO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | ammonium tetrathiotungstate, ammonium tetrathiotungstate vi, h2s4w.2nh3, disulfanylidenetungstendithiol diamine, ammonium tetrathiotungstate trace metals basis |
CID PubChem | 53393497 |
Nom IUPAC | azane ; bis(sulfanylidène)tungstène ; sulfanide |
SMILES | N.N.[SH-].[SH-].S=[W]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022373.04 |
2 g |
84.82€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022373.09 |
10 g |
338.69€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ammonium tetrathiotungstate is used to classic building block for transition metal sulfide cluster compounds was recently used in a low-temperature, solid state synthesis of a new series of heterometallic sulfide clusters stabilized with dppm [bis(diphenylphosphino)methane] ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13862-78-7 | |
348.158 | |
CCFCMIWYHMKPAO-UHFFFAOYSA-L | |
53393497 | |
N.N.[SH-].[SH-].S=[W]=S |
H8N2S4W-2 | |
MFCD00061410 | |
ammonium tetrathiotungstate, ammonium tetrathiotungstate vi, h2s4w.2nh3, disulfanylidenetungstendithiol diamine, ammonium tetrathiotungstate trace metals basis | |
azane ; bis(sulfanylidène)tungstène ; sulfanide |
Spécification
Ammonium tetrathiotungstate | |
Jaune | |
H8N2S4W-2 | |
ammonium tetrathiotungstate, ammonium tetrathiotungstate vi, h2s4w.2nh3, disulfanylidenetungstendithiol diamine, ammonium tetrathiotungstate trace metals basis | |
CCFCMIWYHMKPAO-UHFFFAOYSA-L | |
azane ; bis(sulfanylidène)tungstène ; sulfanide | |
53393497 | |
Like rotten eggs |
13862-78-7 | |
Morceaux et poudre | |
MFCD00061410 | |
Insoluble in water. | |
N.N.[SH-].[SH-].S=[W]=S | |
348.158 | |
348.07 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only