Learn More
Sulfate d’ammonium, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Description
- Pour les applications de précipitation de protéines, de chromatographie liquide et de biologie moléculaire
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Sulfate |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 132.14 |
Qualité | Bioréactif ultrapure |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 1.77kg |