Learn More
Sulfate d’ammonium, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Code produit. 15311882
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les applications de précipitation de protéines, de chromatographie liquide et de biologie moléculaire
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nom IUPAC sulfate de diazanium
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Sulfate
Quantité 5 kg
Poids de la formule 132.14
Qualité Bioréactif ultrapure
Conditionnement Seau en PE
Gravité spécifique 1L = 1.77kg