Learn More
Sulfate d’ammonium, ultra-pur, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.90€ - 75.50€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H8N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.13 |
Numéro MDL | MFCD00003391 |
Clé InChI | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
CID PubChem | 6097028 |
ChEBI | CHEBI:62946 |
Nom IUPAC | Sulfate de diazanium |
SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15426379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64419.22 |
100 g |
23.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15436379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64419.36 |
500 g |
33.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64419.A3 |
2 kg |
75.50€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ammonium sulfate is a widely used reagent in molecular biology and chromatography. It is useful in the isolation and purification of enzymes and proteins. It is used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies. It is also useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins. Ammonium sulfate is also widely used in HPLC of proteins, such as in hydrophobic interaction chromatography. Ammonium sulfate is used in long PCR buffer, in PCR lysis solution, and in secondstrand cDNA synthesis. Also it is used for the HPLC analysis of phospholipids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sulfate d’ammonium est un réactif souvent utilisé en biologie moléculaire et en chromatographie. Il est utile dans l’isolement et la purification des enzymes et des protéines. Il intervient dans la précipitation ou le fractionnement des protéines ou encore dans la purification d’anticorps. Il est également employé dans l’analyse cristallographique des acides nucléiques et des protéines. Le sulfate d’ammonium est également souvent utilisé dans la HPLC des protéines, comme dans la chromatographie d’interaction hydrophobe. Le sulfate d’ammonium est utilisé dans un long tampon PCR, une solution de lyse PCR et la synthèse du second brin d’ADNc. Il intervient également dans l’analyse HPLC des phospholipides.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau, insoluble dans l’alcool et l’acétone.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
7783-20-2 | |
132.13 | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
6097028 | |
Sulfate de diazanium |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate | |
CHEBI:62946 | |
N.N.OS(O)(=O)=O |
Spécification
Ammonium sulfate | |
7783-20-2 | |
Cristalline | |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
Sulfate de diazanium | |
6097028 | |
132.14 | |
1.769 |
∽280°C (decomposition) | |
Blanc | |
Ultrapure | |
(NH4)2SO4 | |
14,555 | |
Soluble freely in water,Insoluble in alcohol and acetone. | |
N.N.OS(O)(=O)=O | |
132.13 | |
CHEBI:62946 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-984-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BS4500000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only