Learn More
Sulfate d’ammonium, solut. saturée, Thermo Scientific™
Code produit. 15434189
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Note relative au nom saturated soln.
CAS 7783-20-2
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Formule moléculaire H8N2O4S
Formule linéaire (NH4)2SO4
Numéro MDL MFCD00003391
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Poids de la formule 132.14