Learn More
Sulfate d’ammonium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
102.00€ - 377.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H8N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.13 |
Numéro MDL | MFCD00003391 |
Clé InChI | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
CID PubChem | 6097028 |
ChEBI | CHEBI:62946 |
SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12085390
|
Thermo Scientific Acros
446450050 |
5 kg | Bouteille en plastique |
102.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12095390
|
Thermo Scientific Acros
446450250 |
25 kg | Tambour en fibre |
377.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-20-2 | |
132.13 | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
6097028 | |
N.N.OS(O)(=O)=O |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate | |
CHEBI:62946 |
Spécification
Ammonium sulfate | |
7783-20-2 | |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
Sulfate de diazanium | |
6097028 | |
132.14 | |
Pures |
280.0°C | |
99% | |
(NH4)2SO4 | |
15,552 | |
Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone | |
N.N.OS(O)(=O)=O | |
132.13 | |
CHEBI:62946 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-984-1
RUO – Research Use Only