Learn More
Sulfate d’ammonium, ≥ 99 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium sulfate |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | (NH4)2SO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | Sulfate de diazanium |
Poids de la formule | 132.14g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Densité | 1.77g/mL at 25°C |