Learn More
Sulfate d’ammonium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
25.90€ - 602.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H8N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.13 |
Numéro MDL | MFCD00003391 |
Clé InChI | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
CID PubChem | 6097028 |
ChEBI | CHEBI:62946 |
SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10556792
|
Thermo Scientific Acros
423400250 |
25 g | Flacon en plastique |
25.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697561
|
Thermo Scientific Acros
423405000 |
500 g | Flacon en plastique |
32.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10556602
|
Thermo Scientific Acros
423400010 |
1 kg | Flacon en plastique |
49.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10105563
|
Thermo Scientific Acros
423400050 |
5 kg | Flacon en plastique |
159.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15109293
|
Thermo Scientific Acros
423400251 |
25 kg | Tambour en fibre |
602.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-20-2 | |
132.13 | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
6097028 | |
N.N.OS(O)(=O)=O |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate | |
CHEBI:62946 |
Spécification
Ammonium sulfate | |
7783-20-2 | |
5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C) | |
99+% | |
(NH4)2SO4 | |
15, 552 | |
Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone | |
N.N.OS(O)(=O)=O | |
132.13 | |
CHEBI:62946 | |
≥99% | |
0.005 % max. |
280.0°C | |
Argent à gris | |
Granulés, garnissages ou puces | |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
sulfate de diazanium | |
6097028 | |
132.14 | |
Réactif ACS | |
1.76g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-984-1
RUO – Research Use Only