Learn More
Sulfate d’ammonium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium sulfate |
Point de fusion | 280.0°C |
Quantité | 5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
Formule linéaire | (NH4)2SO4 |
Merck Index | 15,552 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
Nom IUPAC | sulfate de diazanium |
Poids de la formule | 132.14 |
Pourcentage de pureté | 99.5% |